HPA023680
Anti-FMO1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-Dimethylaniline monooxygenase, Anti-Dimethylaniline oxidase 1, Anti-FMO 1, Anti-Fetal hepatic flavin-containing monooxygenase 1
サイズを選択してください
¥92,500
出荷予定日2025年4月28日
サイズを選択してください
About This Item
¥92,500
出荷予定日2025年4月28日
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
免疫原配列
LPTPIVTWLMERKINNWLNHANYGLIPEDRTQLKEFVLNDELPGRIITGKVFIRPSIKEVKENSVIFNNTSKEEPIDIIVFATGYTFAFPFLDESVVKVEDG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FMO1(2326)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA023680-100UL:
HPA023680-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.