HPA023153
Anti-R3HCC1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
別名:
Anti-R3H and coiled-coil domain-containing protein 1
サイズを選択してください
¥92,500
出荷予定日2025年4月09日
サイズを選択してください
About This Item
¥92,500
出荷予定日2025年4月09日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
ENDFVHRIQEELDRFLLQKQLSKVLLFPPLSSRLRYLIHRTAENFDLLSSFSVGEGWKRRTVICHQDIRVPSSDGLSGPCRAPASCPSRYHGPRPISNQG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... R3HCC1(203069)
詳細
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA023153-100UL:
HPA023153-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ