HPA021490
Anti-PRKD2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-Serine/threonine-protein kinase D2, Anti-nPKC-D2
サイズを選択してください
¥84,360
サイズを選択してください
About This Item
¥84,360
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
QTWLDLRELEGKMGERYITHESDDARWEQFAAEHPLPGSGLPTDRDLGGACPPQDHDMQGLAERISVL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRKD2(25865)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
In gastrointestinal tumors and gliomblastomas PRK2 (protein kinase D 2) controls the communication between tumor cells and endothelial cells. PRK2 gets activated by various stimuli such as hypoxia, reactive oxygen species and receptor tyrosine kinases. In human cancers, PRKD2 actively participate in dedifferentiation, survival, formation of new blood vessels and invasion.
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA021490-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ