HPA021154
Anti-EBAG9 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
別名:
Anti-Cancer-associated surface antigen RCAS1, Anti-Estrogen receptor-binding fragment-associated gene 9 protein, Anti-Receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo cells
サイズを選択してください
¥84,360
サイズを選択してください
About This Item
¥84,360
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
免疫原配列
DGSTGFSSRLAATQDLPFIHQSSELGDLDTWQENTNAWEEEEDAAWQAEEVLRQQKLADREKRAAEQQRKKMEKEAQRLMKKEQNKIGVKL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EBAG9(9166)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA021154-100UL:
HPA021154-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ