HPA020980
抗ARHGEF5抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-Guanine nucleotide regulatory protein TIM, Anti-Oncogene TIM, Anti-Rho guanine nucleotide exchange factor 5, Anti-Transforming immortalized mammary oncogene, Anti-p60 TIM
サイズを選択してください
¥92,500
サイズを選択してください
About This Item
¥92,500
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
PAREPLRRTTPQQGASGPGRSPVGQARQPEKPSHLHLEKASSWPHRRDSGRPPGDSSGQAVAPSEGANKHKGWS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARHGEF5(7984)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA020980-100UL:
HPA020980-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ