¥84,360
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
免疫原配列
VARTLNSQPVFEYILHCLRTTYKYFALPHKITKSSLLKPLNAITCISEHSKEVINHHPDVQTKDDKLKNSVLAQGPGATSSAANTCKVQPLTLKETAESFGSPPKEEMGNEHISVHPENSDCIQ
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZCCHC6(79670)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA020615-25UL:
HPA020615-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ