HPA019544
Anti-AGPAT2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-1-AGP acyltransferase 2, Anti-1-AGPAT 2, Anti-1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase beta, Anti-LPAAT-beta, Anti-Lysophosphatidic acid acyltransferase beta
サイズを選択してください
¥92,500
出荷予定日2025年5月15日
サイズを選択してください
About This Item
¥92,500
出荷予定日2025年5月15日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:20-1:50
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
免疫原配列
YNTKKKFFTSGTVTVQVLEAIPTSGLTAADVPALVDTCHRAMRTTFLHISKTPQENGATAGSG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AGPAT2(10555)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA019544-25UL:
HPA019544-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ