HPA019531
Anti-C22orf42 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-Uncharacterized protein LOC150297
サイズを選択してください
¥92,500
出荷予定日2025年5月07日
サイズを選択してください
About This Item
¥92,500
出荷予定日2025年5月07日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
免疫原配列
LSESLSVCLEDFMTSDLSESLSVSLEDFMTSGLSESLSVSLEDLMTPEMAKERYEDYLCWVKMARSRLNEPISSQVLGLLR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... C22orf42(150297)
関連するカテゴリー
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA019531-100UL:
HPA019531-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ