HPA019057
Anti-CDKN2C antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor C, Anti-Cyclin-dependent kinase 6 inhibitor, Anti-p18-INK4c, Anti-p18-INK6
サイズを選択してください
¥84,360
出荷予定日2025年4月24日
サイズを選択してください
About This Item
¥84,360
出荷予定日2025年4月24日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原配列
LQTLLEFQADVNIEDNEGNLPLHLAAKEGHLRVVEFLVKHTASNVGHRNHKGDTACDLARLYGRNEVVSLMQANG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDKN2C(1031)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA019057-100UL:
HPA019057-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ