テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
PVPSIVGVNNNEFGWLIPKVMRIYDTQKEMDREASQAALQKMLTLLMLPPTFGDLLREEYIGDNGDPQTLQAQFQEMMADSMFVIPALQVAHFQCSRAPVYFYEFQHQP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CES2(8824)
詳細
免疫原
アプリケーション
免疫組織化学(論文1件)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
- 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
- 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイイ。
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA018897-25UL:
HPA018897-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ