HPA015648
Anti-GDF5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-CDMP-1, Anti-Cartilage-derived morphogenetic protein 1, Anti-GDF-5, Anti-Growth/differentiation factor 5 precursor, Anti-Radotermin
サイズを選択してください
¥84,360
サイズを選択してください
About This Item
¥84,360
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human, mouse, rat
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
RYVFDISALEKDGLLGAELRILRKKPSDTAKPAAPGGGRAAQLKLSSCPSGRQPASLLDVRSVPGLDGSGWEVFDIWKLFRNFKNSAQLCLELEAWERGRAVDL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GDF5(8200)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA015648-100UL:
HPA015648-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Mesenchymal stem cell markers and antibodies suitable for investigating targets in fibroblasts, chondrocytes, adipocytes, osteoblasts, and muscle cells.
線維芽細胞、軟骨細胞、脂肪細胞、骨芽細胞、および筋細胞のターゲットの研究に適した間葉系幹細胞マーカーおよび抗体。