安全性情報
HPA012842
Sigma-Aldrich
Anti-EPHX3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-A2D, Anti-A2lp, Anti-ABHD9, Anti-FLJ22408, Anti-epoxide hydrolase 3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥92,500
¥92,500
出荷予定日2025年5月29日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥92,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
¥92,500
出荷予定日2025年5月29日
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
免疫原配列
SELEAFLYNFSQPGGLTGPLNYYRNLFRNFPLEPQELTTPTLLLWGEKDTYLELGLVEAIGSRFVPGRLEAHILPGIGHWIPQSNPQEMHQYMWAFLQDLLD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EPHX3(79852)
詳細
Epoxide hydrolase 3 (EPHX3) belongs to the structural family of α/β hydrolase fold enzymes. It is expressed in the lungs, skin and upper gastrointestinal tract.
免疫原
エポキシドヒドロラーゼ3のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
生物化学的/生理学的作用
Epoxide hydrolase 3 (EPHX3) is an important DNA methylation marker of prostate cancer. It is required for the detoxification of reactive xenobiotic epoxides and for the modification of endogenous epoxides which are signaling molecules. EPHX3 shows high activity towards fatty acid-derived epoxides.
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST71730
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA012842-25UL:
HPA012842-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Susan Cottrell et al.
The Journal of urology, 177(5), 1753-1758 (2007-04-18)
About 15% of men experience prostate specific antigen recurrence after radical prostatectomy. A DNA methylation based molecular test could provide important information to predict which patients are most likely to experience recurrence. We performed a genome-wide scan to find aberrantly
Martina Decker et al.
Journal of lipid research, 53(10), 2038-2045 (2012-07-17)
Epoxide hydrolases are a small superfamily of enzymes important for the detoxification of chemically reactive xenobiotic epoxides and for the processing of endogenous epoxides that act as signaling molecules. Here, we report the identification of two human epoxide hydrolases: EH3