HPA011740
Anti-FLT1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
別名:
Anti-Flt-1, Anti-Tyrosine-protein kinase FRT, Anti-Tyrosine-protein kinase receptor FLT, Anti-VEGFR-1, Anti-Vascular endothelial growth factor receptor 1, Anti-Vascular permeability factor receptor
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
免疫原配列
LNLTIMNVSLQDSGTYACRARNVYTGEEILQKKEITIRDQEAPYLLRNLSDHTVAISSSTTLDCHANGVPEPQITWFKNNHKIQQEPGIILGPGSSTLFIERVTEEDEGVYHCKATNQKGS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FLT1(2321)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA011740-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ