HPA010024
Anti-CADM2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-Cell adhesion molecule 2 precursor, Anti-Immunoglobulin superfamily member 4D, Anti-Nectin-like protein 3
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
免疫原配列
EIHYTPSVKIIPSTPFPQEGQPLILTCESKGKPLPEPVLWTKDGGELPDPDRMVVSGRELNILFLNKTDNGTYRCEATNTIGQSSAEYVLIVHDVPNTLLPTTIIPSLTTATVTTTVAITTSPTTSATTSSIRDPNALA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CADM2(253559)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA010024-100UL:
HPA010024-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ