HPA009672
Anti-SLC9A3R1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-EBP50, Anti-Ezrin-radixin-moesin-binding phosphoprotein 50, Anti-NHERF-1, Anti-Na(+)/H(+) exchange regulatory cofactor NHE-RF, Anti-Regulatory cofactor of Na(+)/H(+) exchanger, Anti-Sodium-hydrogen exchanger regulatory factor 1, Anti-Solute carrier family 9 isoform A3 regulatory
サイズを選択してください
¥84,360
サイズを選択してください
About This Item
¥84,360
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
recombinant expression
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
GENVEKETHQQVVSRIRAALNAVRLLVVDPETDEQLQKLGVQVREELLRAQEAPGQAEPPAAAEVQGAGNENEPREADKSHPEQRELRPRLCTMKKGPSGYGFNLHSD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC9A3R1(9368)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA009672-25UL:
HPA009672-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ