HPA007279
抗ABCC9抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-ATP-binding cassette transporter sub-family C member 9, Anti-Sulfonylurea receptor 2
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: 1-4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
免疫原配列
QKLNEFLLSDEIGDDSWRTGESSLPFESCKKHTGVQPKTINRKQPGRYHLDSYEQSTRRLRPAETEDIAIKVTNGYFSWGSGLATLSNIDIRIPTGQLTMIVGQVGCGKSSLLLAILGEMQTLEGKVHWSNVNESEP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ABCC9(10060)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA007279-100UL:
試験成績書(COA)