HPA006811
Anti-ZBTB7B antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
別名:
Anti-T-helper-inducing POZ/Krueppel-like factor, Anti-Zfp-67, Anti-Zinc finger and BTB domain-containing protein 15, Anti-Zinc finger and BTB domain-containing protein 7B, Anti-Zinc finger protein 67 homolog, Anti-Zinc finger protein Th-POK, Anti-hcKrox
サイズを選択してください
¥92,500
サイズを選択してください
About This Item
¥92,500
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
AHPLTYEEEEVAGRVGSSGGSGPGDSYSPPTGTASPPEGPQSYEPYEGEEEEEELVYPPAYGLAQGGGPPLSPEELGSDEDAIDPDLMAYLSSLHQDNLAPGLDSQDKLVRKRRSQMPQECPVCHKII
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZBTB7B(51043)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA006811-100UL:
HPA006811-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ