テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
FLSLLCPGLRIPQLSVLCAQPRPRAMAISSSSCELPLVAVCQVTSTPDKQQNFKTCAELVREAARLGACLAFLPEAFDFIARDPAETLHLSEPLGGKLLEEYTQLARECGLWLSLGGFHERGQDWEQT
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NIT1(4817)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA006657-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ