HPA005700
Anti-MAPK3/ERK1 Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
別名:
抗ERK-1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ERT2抗体 ウサギ宿主抗体, 抗MAPK1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗MAPキナーゼ1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗p44-ERK1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗p44-MAPK抗体 ウサギ宿主抗体, 抗インスリン刺激MAP2キナーゼ抗体 ウサギ宿主抗体, 抗マイトジェン活性化プロテインキナーゼ3抗体 ウサギ宿主抗体, 抗微小管結合タンパク質2キナーゼ抗体 ウサギ宿主抗体, 抗細胞外シグナル制御キナーゼ1抗体 ウサギ宿主抗体
サイズを選択してください
¥82,000
出荷予定日2025年4月23日
サイズを選択してください
About This Item
¥82,000
出荷予定日2025年4月23日
おすすめの製品
製品名
抗MAPK3抗体 ウサギ宿主抗体, Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
rat, human, mouse
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原配列
EVEMVKGQPFDVGPRYTQLQYIGEGAYGMVSSAYDHVRKTRVAIKKISPFEHQTYCQRTLREIQILLRFRHENVIGIRDILRASTLEAMRDVYIVQDLMETDLYKLLKSQQLSNDHICYFLYQILRGLKYI
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPK3(5595)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA005700-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ