HPA004014
抗SLC30A9抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗溶質輸送体ファミリー30 (亜鉛トランスポーター), 分子9抗体 ウサギ宿主抗体
サイズを選択してください
¥92,500
出荷予定日2025年4月30日
サイズを選択してください
About This Item
¥92,500
出荷予定日2025年4月30日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
免疫原配列
HRCSWSSLCRLRLRCRAAACNPSDRQEWQNLVTFGSFSNVVPCSHPYIGTLSQVKLYSTNVQKEGQGSQTLRVEKVPSFETAEGIGAELKAPLKQEPLQVRVKAVLKKREYGSKYTQNNFITGV
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC30A9(10463)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA004014-100UL:
HPA004014-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ