HPA003221
Anti-RPS6KA3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-90 kDa ribosomal protein S6 kinase 3, Anti-ISPK-1, Anti-Insulin-stimulated protein kinase 1, Anti-MAP kinase-activated protein kinase 1b, Anti-MAPKAPK1, Anti-RSK-2, Anti-Ribosomal S6 kinase 2, Anti-Ribosomal protein S6 kinase alpha-3, Anti-S6K-alpha 3, Anti-p90-RSK 3, Anti-pp90RSK2
サイズを選択してください
¥84,360
出荷予定日2025年4月30日
サイズを選択してください
About This Item
¥84,360
出荷予定日2025年4月30日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
MPLAQLADPWQKMAVESPSDSAENGQQIMDEPMGEEEINPQTEEVSIKEIAITHHVKEGHEKADPSQFELLKVLGQGSFGKVFLVKKISGSDARQLYAMKVLKKATLKVRDRVRTKMERDILVEVNHPFIVKLHYAFQTEGKLY
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPS6KA3(6197)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA003221-25UL:
HPA003221-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ