HPA001644
抗MYH9 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗NMMHC II-a抗体 ウサギ宿主抗体, 抗NMMHC-A抗体 ウサギ宿主抗体, 抗NMMHC-IIA抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ミオシン-9抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ミオシン重鎖, 非筋細胞IIa抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ミオシン重鎖9抗体 ウサギ宿主抗体, 抗細胞ミオシン重鎖A型抗体 ウサギ宿主抗体, 抗非筋細胞ミオシン重鎖-A抗体 ウサギ宿主抗体, 抗非筋細胞ミオシン重鎖IIa抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
REQEVNILKKTLEEEAKTHEAQIQEMRQKHSQAVEELAEQLEQTKRVKANLEKAKQTLENERGELANEVKVLLQGKGDSEHKRKKVEAQLQELQVKFNEGERVRTELADKVTKLQVELDNVTGLLSQSDSKSSKLTKDF
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYH9(4627)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA001644-100UL:
HPA001644-25UL:
試験成績書(COA)