HPA001632
抗PAG1抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗Csk結合タンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗PAG1 (Phosphoprotein associated with glycosphingolipid-enriched microdomains 1) 抗体 ウサギ宿主抗体, 抗膜貫通型アダプタータンパク質PAG抗体 ウサギ宿主抗体, 抗膜貫通型リン酸化タンパク質Cbp抗体 ウサギ宿主抗体
サイズを選択してください
¥92,500
出荷予定日2025年5月02日
サイズを選択してください
About This Item
¥92,500
出荷予定日2025年5月02日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
免疫原配列
PVPVKLLDENENLQEKEGGEAEESATDTTSETNKRFSSLSYKSREEDPTLTEEEISAMYSSVNKPGQLVNKSGQSLTVPESTYTSIQGDPQRSPSSCNDLYATVKDFEKTPNSTLPPAG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PAG1(55824)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA001632-100UL:
HPA001632-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ