HPA000646
抗LGALS1 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗β-ガラクトシド結合レクチンL-14-I抗体 ウサギ宿主抗体, 抗14 kDaレクチン抗体 ウサギ宿主抗体, 抗HBL抗体 ウサギ宿主抗体, 抗HPL抗体 ウサギ宿主抗体, 抗MAPK活性化タンパク質MP12(推定)抗体 ウサギ宿主抗体, 抗S-Lacレクチン1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ガラクトシド結合可溶性レクチン1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ガラプチン抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ガレクチン1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗ラクトース結合レクチン1抗体 ウサギ宿主抗体
サイズを選択してください
¥82,000
サイズを選択してください
About This Item
¥82,000
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human, mouse, rat
強化検証
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
EVAPDAKSFVLNLGKDSNNLCLHFNPRFNAHGDANTIVCNSKDGGAWGTEQREAVFPFQPGSVAEVCITFDQANLTVKLPDGYEFKFPNRLNLEAINYMAADGDFKIKCV
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LGALS1(3956)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA000646-100UL:
HPA000646-25UL:
アクティブなフィルタ