Merck
H9630
Sigma-Aldrich
5-ヒドロキシメチルシトシン
別名:
4-アミノ-2-ヒドロキシ-5-ヒドロキシメチルピリミジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7N3O2
CAS番号:
分子量:
141.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
SMILES記法
Nc1nc(O)ncc1CO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N W Penn
Archives internationales de pharmacodynamie et de therapie, 218(1), 156-166 (1975-11-01)
The mortality caused by barbiturate poisoning in mice is reduced by the combined action of the DNA pyrimidines thymine and 5-hydroxymethylcytosine (5-HMC) and the structurally related vitamins, pyridoxal, nicotinamide and thiamine, given intraperitoneally. The acute hypnotic effect of sodium pentobarbital