アッセイ
≥98%
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]C(C1=C[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O[C@@]([C@H](O)CO)([H])[C@H](O)[C@H](C([H])=O)N)O1)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C12H19NO13S.2Na/c13-4(2-14)8(18)9(6(17)3-15)25-12-10(26-27(21,22)23)5(16)1-7(24-12)11(19)20;;/h1-2,4-6,8-10,12,15-18H,3,13H2,(H,19,20)(H,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,6+,8+,9+,10+,12-;;/m0../s1
InChI Key
AJVHDGVOHNHWHC-HSLHGPCSSA-L
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H9142-VAR:
H9142-BULK:
H9142-1MG:
試験成績書(COA)
資料
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.