分子量
antigen ~124 kDa
交差性
mouse, human, rat
テクニック
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using cultured NIH-3T3 or HeLa cells
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin-embedded human breast carcinoma section
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using extract of 293T cells expressing recombinant mouse HDAC5
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 2-4 μg/mL using whole extract of human embryonal kidney 293T cells and whole extract of rat pheochromocytoma PC-12 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HDAC5(10014)
mouse ... Hdac5(15184)
rat ... Hdac5(84580)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- chromatin immunoprecipitation
- immunostaining
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
H8163-200UL:
H8163-VAR:
H8163-BULK:
IXO11340:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ