Merck
H7160
Sigma-Aldrich
C型肝炎ウイルス コアタンパク質抗原−フルオレセイン
~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
分子量
22 kDa (plus 114 kDa β-Gal tag)
濃度
~1 mg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
生物化学的/生理学的作用
HCV抗体のポジティブコントロ-ル
その他情報
ガクトシダ-ゼタグ融合のHCVコアタンパク質抗原 [2-192]で、フルオレセインがコンジュゲ-トされています。
物理的形状
8 M 尿素、10 mM 2-メルカプトエタノ-ル含有のpH 8.0の20 mM Tris-HCl溶液です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
H7160-100UG:
H7160-100UG-PW:
H7160-VAR:
H7160-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inés Romero-Brey et al.
mBio, 6(4), e00759-e00759 (2015-07-15)
Induction of membrane rearrangements in the cytoplasm of infected cells is a hallmark of positive-strand RNA viruses. These altered membranes serve as scaffolds for the assembly of viral replication factories (RFs). We have recently shown that hepatitis C virus (HCV)
Margaret A Scull et al.
PLoS pathogens, 11(11), e1005297-e1005297 (2015-11-21)
The hepatitis C virus (HCV) p7 protein is required for infectious virus production via its role in assembly and ion channel activity. Although NMR structures of p7 have been reported, the location of secondary structural elements and orientation of the