形状
crystalline
薬剤管理
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
色
light yellow
SMILES記法
CC12CC(O)C3C(CCC4=CC(=O)CCC34C)C1CCC2O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
H4128-10MG:
H4128-2MG:
H4128-BULK:
H4128-5MG:
H4128-25MG:
H4128-VAR:
試験成績書(COA)