GW22683
Anti-ENO1 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
サイズを選択してください
¥48,450
サイズを選択してください
About This Item
¥48,450
由来生物
chicken
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, mouse, rat
メーカー/製品名
Genway 15-288-22683
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ENO1(2023)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
GW22683-VAR:
GW22683-BULK:
GW22683-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ