安全性情報
GW21965A
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFA10 (ab1) antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗CI-42KD抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥48,450
¥48,450
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥48,450
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥48,450
出荷予定日2025年5月29日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
chicken
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
メーカー/製品名
Genway 15-288-21965A
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NDUFA10(4705)
免疫原
Immunogen Sequence: GI # 4758768, sequence 21-140
Recombinant NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 α subcomplex, 10, 42kDa
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
GW21965A-BULK:
GW21965A-VAR:
GW21965A-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)