product name
Anti-Fibronectin antibody produced in chicken, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
由来生物
chicken
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, mouse, rat
メーカー/製品名
Genway 15-288-20021F
濃度
1.0-1.2 mg/mL
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FN1(2335)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
GW20021F-BULK:
GW20021F-VAR:
GW20021F-50UG:
試験成績書(COA)