Merck
GN762077
Greiner FLUOTRAC 600 strip microplate
FLUOTRAC 600 strip microplate,12 x F8, 96 well, flat bottom, high binding, black
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
black
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Greiner 762077
利用可能性
available only in China
サイズ
96 wells
適合性
suitable for (cell culture)
法的情報
FLUOTRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)