Merck
GN680048
Greiner CELLMASTER roller bottle
850 cm2, 122 x 271 mm, 2.5 L, TC treated, sterile
別名:
Greiner CELLMASTER ローラーボトル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122105
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
clear bottle
narrow-mouth bottle
polystyrene bottle
round bottle
無菌性
sterile
特徴
autoclavable: no
cap
graduations
ID field
short smooth surface, TC-treated
包装
pack of 48 ea
メーカー/製品名
Greiner 680048
利用可能性
available only in China
キャパシティ
2,550 mL
直径× H
122 mm × 271 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greiner CELLMASTERローラー瓶は滅菌済みかつ組織培養処理済みであるため、固定法依存の細胞株とも呼ばれる、付着させた細胞の成長を支援します。さらに、この瓶は非発熱性であり、DNase/RNaseフリーであることを試験済みであるとともに極めて丈夫でひび割れにくくなっています。
材料:
瓶:ポリエチレンテレフタラート
キャップ:高密度ポリエチレン
法的情報
CELLMASTER is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)