Merck
GN673275
Greiner Sapphire PCR strip tube
1 x 8, 0.2 mL, green, no cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 1250 ea
メーカー/製品名
Greiner 673275
利用可能性
available only in China
テクニック
PCR: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)