Merck
GN655094
Greiner LUMITRAC 600 microplate
96 well, flat μClear® bottom, high binding, chimney style, white
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 40 ea
メーカー/製品名
Greiner 655094
利用可能性
available only in China
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)