Merck
GN627170
Greiner CELLSTAR® ディッシュ
35 x 10 mm, 0.97 cm2 TC treated, sterile, w/ vents
別名:
Greiner CELLSTAR® 細胞培養用ディッシュ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Greiner 627170
利用可能性
available only in China
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CELLSTAR® 培養ディッシュは、標準的な 35 mm サイズの使い捨てプラスチック製細胞培養ディッシュの利便性と、ガラスの光学品質を併せ持ち、in vitro 培養細胞の鮮明な高解像度顕微鏡画像を提供します。高品質ポリスチレン製で、ガラス底が一体化されています。このディッシュの革新的な設計により、作業距離が一定で最大限の平面性を備えた単一平面のフラットボトムを実現しています。さらに、ディッシュの底面の構造により、最適な熱伝導性が確保され、生細胞イメージングに用いられる加熱プラットフォーム上の温度変化が回避されます。
特徴および利点
  • Greiner 社の CELLSTAR™ 細胞培養シャーレは、透明度の高い透明な結晶ポリスチレンから製造されており、最適な顕微鏡検査が可能です。
  • 表面処理により、細胞の接着と増殖が最適化されています。
  • 通気孔付き - ガス交換を最適化。
  • 積み重ね可能で、省スペースに便利なディッシュ。
  • 検出可能な RNA、DNA、エンドトキシン、ヒト DNA を含みません。
  • 非発熱性で、細胞毒性なし。
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)