Merck
GN607107
Greiner CELLSTAR®血清ピペット
volume 10 mL, 1 / 10 mL graduations, orange nozzle
別名:
Greiner血清ピペット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
polystyrene
無菌性
sterile
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Greiner 607107
利用可能性
available only in China
測定範囲
accuracy: 0.1 mL
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greiner ピペットは、最高品質の光学用ポリスチレンから精密に押出成形されています。 容量はすべて、標準的な国際色コード規約により識別されています。 内外部ともに高い表面研磨により正確度が維持され、メニスカスの形成を低減し、最小限のキャリーオーバーで液体の完全排出を可能にします。
±2% 以上の正確度を可能にする細線目盛りの印刷により、精密さが向上します。
特徴および利点
  • 1 mL、2 mL、および 5 mL のサイズでは延伸チップ、それより大きなサイズでは成形チップが使用されており、最大限の正確さが得られます
  • 個別包装後、さらなる保護のため2重包装されています
  • 標準的なピペッティング装置に適合するデザイン
  • 安全性のための綿栓付き
  • γ線照射による滅菌済み
  • DNase フリー、RNase フリー、& ヒト DNA フリー
法的情報
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)