Merck
GN381081
Greiner CapMat for sealing multiwell plates
96 well, square nap, ethylene vinyl acetate, translucent
別名:
Greiner CapMats、マルチウェルプレート封入用
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Greiner 381081
利用可能性
available only in China
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
化学的/物理的耐性
GreinerキャップマットにはDMSO耐性があり、-20~+60°Cの温度に耐えられます。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)