Merck
GERPN303S
Hybond®-XL hybridization membranes
W × L 30 cm × 3 m, roll, pack of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
NACRES:
NB.22
物質
positively charged nylon
roll
フォーム
solid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cytiva RPN303S
W × L
30 cm × 3 m
White
ポアサイズ
0.45 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hybond is a registered trademark of Cytiva
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)