Merck
GE80-6466-84
GE Ettan DALT gel casting cassette
gel size 20 cm × 26 cm × 0.1 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
製品GE80-6466-84は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cytiva 80-6466-84
Cytiva Article No. 80-6466-84
ゲルサイズ
20 cm × 26 cm × 0.1 cm
スペーサー厚
1.0 mm
法的情報
Ettan is a trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.