グレード
for chromatography
フォーム
prepacked column
クロスリンク
cross-linked
包装
pkg of 1 × 1 mL
メーカー/製品名
Cytiva 29401317
保管条件
(20% Ethanol)
パラメーター
-4 mL/min max. flow rate
テクニック
liquid chromatography (LC): suitable
Matrix
(Rigid highly cross-linked 6% agarose)
マトリックス活性基
Strep-Tactin XT
粒径
(34 µm)
使用pH
6-10
分離法
affinity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A chromatography resin for the purification of recombinant proteins tagged with Strep-tag II and Twin-Strep-tag, which provides higher affinity, resulting in higher yields and lower loss of valuable target protein.
特徴および利点
StrepTrap XT is a ready to use column prepacked with Strep-Tactin XT Sepharose providing the benefits:
- Highly pure Strep-tag II and Twin-Strep-tag recombinant proteins.
- Fast purifications with simple elution.
- Physiological conditions and mild elution preserve target protein activity.
- Fast and easy regeneration.
- Compatible with a wide range of detergents, denaturants, and other additives.
法的情報
StrepTrap is a trademark of Cytiva
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)