詳細
Polyacrylamide T = 12%, C = 3%
特徴
wetted part: no
包装
pack of 1 kit
メーカー/製品名
Cytiva 17134201
L × W
245 mm × 4.5 mm
詳細
ExcelGel SDS Buffer Strips (anode and cathode)
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
法的情報
ExcelGel is a trademark of Cytiva
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GE17-1342-01:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)