Merck
GE17-0471-01
Broad pl Calibration Kit pH 3-10
Cytiva 17-0471-01
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NB.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
solid
特徴
wetted part: no
包装
pkg of 10 vials
メーカー/製品名
Cytiva 17-0471-01
White
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
pl markers are lyophilized mixtures of stable, salt-free, highly purified proteins. The markers may be run in parallel with the experimental samples on isoelectric focusing gels. These markers are not prestained.
The precisely defined pI of the markers allows a permanent and accurate calibration of sample components. pH gradients and pI can be measured to within 0.01 to 0.05 pH unit. The progress of the focusing experiment can be monitored visually by the focusing of methyl red or cytochrome c.
アプリケーション
To be used for isoelectric focusing (IEF)
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)