GBL705116
Grace Bio-Labs ONCYTE® SuperNOVA™ ニトロセルロースフィルムスライド
16-6.5 mm x 6.5 mm NC pads per slide, plain glass
別名:
ニトロセルローススライド, プロテインマイクロアレイ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EA
¥152,600
¥152,600
Check Cart for Availability
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EA
¥152,600
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.15
¥152,600
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
nitrocellulose (on glass)
包装
pkg of 20 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 705116
外部サイズ
25 mm × 75 mm
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fluorescence detection is a preferred method for many quantitative protein microarray assaysin research and diagnostic applications due to its excellent sensitivity and potential for multiplexing. Use of multiplexed fluorescence-based assays on porous nitrocellulose though has been hampered by high backgrounds at shorter excitation wave lengths (such as the 532nm fluorescence channel). These ONCYTE™ SuperNOVA™ microporous nitrocellulose film slides increase protein microarray assay sensitivity and dynamic range using fluorescent end points at multiple wave lengths. Use of SuperNOVA™ slides can lower the limit of detection with fluorescent end points by 3 – 4 orders of magnitude over competing nitrocellulose film slides.
法的情報
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SuperNOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ