Merck
GBL611105
Grace Bio-Labs HybriWell シーリングシステム、 SecureSeal 接着チャンバー
chamber volume 50-100 μL, L × W × thickness 21 mm × 40 mm × 0.15 mm, port diam. 3.2 mm
別名:
chamber slides, chambered coverglass, cover slides, hybridization chambers, incubation chambers
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥48,350
¥48,350
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥48,350
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
¥48,350
Check Cart for Availability
物質
colorless
polycarbonate
無菌性
non-sterile
特徴
wells 1
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 611105
L × W ×厚み
21 mm × 40 mm × 0.15 mm
チャンバー容積
50-100 μL
ポート直径
3.2 mm
ウェル
1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grace Bio-Labs HybriWellシーリングシステムは、数秒で顕微鏡のスライドグラス表面を安全に密閉し、ウォーターバス使用のハイブリダイゼーション(タンパク質または核酸ハイブリダイゼーションアッセイなど)に対応します。
特長:
  • 少量の試薬に1つまたは複数の試料を密閉し、蒸発を阻止。
  • チャンバー表面のアクセスポートから、反応物質の添加または除去が可能。
  • 接着シール用タブ(それぞれ別売)により、ポートの密閉は容易。
  • 密閉チャンバーは防水性で、ウォーターバス使用の培養に最適。
  • プローブのトラップや結合のおそれがない、リボヌクレアーゼフリー、疎水性の表面。
  • 加熱後でも、使い捨てチャンバーを清潔かつ容易に除去。
  • 各パッケージには、イラスト入り取扱説明書、アプリケーター、ポート接着シール200枚が付属しています。
法的情報
HybriWell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SecureSeal is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)