Merck
GBL305170
Grace Bio-Labs ONCYTE® AVID ニトロセルロースフィルムスライド
1 (Pads), L × W 51 mm × 20 mm
別名:
ニトロセルローススライド, プロテインマイクロアレイ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 EA
¥90,620
¥90,620
出荷予定日2025年4月15日
サイズを選択してください
表示を変更する
20 EA
¥90,620
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.15
¥90,620
出荷予定日2025年4月15日
物質
glass slide (plain)
特徴
1 (Pads)
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 305170
L × W
51 mm × 20 mm
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ONCYTE Porous nitrocellulose film slides are comprised of a microporous nitrocellulose film cast on a variety of solid surfaces. They offer numerous advantages over functionalized surface chemistries:
Increased available surface which translates into high protein binding capacity.
Fluorescence Signal Amplification via the Tyndall effect that increases the signal intensity providing enhanced sensitivity.
Broad dynamic range and low detection limit ONCYTE film slides are manufactured to the highest standards and quality tested, they provide excellent reliability and reproducible.
アプリケーション
RPPA- reverse phase protein microarrays
Laser microdissection- RRPA
Antigen-capture assay
Antibody capture assay
Biomarker Discovery and Validation
Nanotoxicology
Serological Assay
Immunogen Discovery
法的情報
AVID is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)