Merck
GBL246882
Grace Bio-Labs ProPlate®マイクロアレイシステムトレイセット
size 2 wells, with stainless steel spring clips
別名:
incubation chambers, microarray hybridization chambers, slide chambers
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥26,910
¥26,910
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥26,910
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.15
¥26,910
Check Cart for Availability
物質
black silicone (Acrylic tray)
rectangular wells
無菌性
non-sterile
特徴
wells 2
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 246882
サイズ
2 wells
ウェル容積
350 μL
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ProPlate re-usable, multi-well chambers form removable, leak-proof wells on virtually any slide surface without the use of adhesive.
Designs feature ANSI-SLAS compliant well spacing to facilitate multichannel pipetting.
Multiple slides insert easily into frames having a standard microtiter plate footprint for automated processing.
法的情報
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)