アッセイ
>93% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
0.1% trifluoroacetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCC(O)=O)C(C)C)[C@@H](O)C[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C41H64N8O14/c1-20(2)16-27(46-39(60)28(19-31(43)51)47-40(61)34(21(3)4)49-37(58)25(42)12-14-32(52)53)30(50)17-22(5)35(56)44-23(6)36(57)45-26(13-15-33(54)55)38(59)48-29(41(62)63)18-24-10-8-7-9-11-24/h7-11,20-23,25-30,34,50H,12-19,42H2,1-6H3,(H2,43,51)(H,44,56)(H,45,57)(H,46,60)(H,47,61)(H,48,59)(H,49,58)(H,52,53)(H,54,55)(H,62,63)/t22-,23+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,34+/m1/s1
InChI Key
NIOCOJFPGCXNKL-ZKZXETMPSA-N
Amino Acid Sequence
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G8291-BULK:
G8291-VAR:
G8291-.5MG:
アクティブなフィルタ