Merck
G6266
Sigma-Aldrich
Guards for Sigma-Aldrich® pH electrodes
For 120 mm stem length
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115603
NACRES:
NB.79
詳細
Removable plastic guard that protects the glass bulb from impact during use.
法的情報
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)